Tisk…
5-Bromoquinoline-8-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-8-formyl-1-azanaphthalene, 5-Bromoquinoline-8-carbaldehyde, 5-Bromo-8-formylquinoline
OR3274-1G OR3274-5G
APOSOR3274-1GEA 1330 CZK
APOSOR3274-1G APOSOR3274-5G
5-Bromoquinoline-8-carboxaldehyde
5-Bromoquinoline-8-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₀H₆BrNO
MW: 236,065 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08064042
CAS číslo: 885267-41-4