Tisk…
(2E)-1-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32732-1G
APOSOR32732-1GEA 5130 CZK
APOSOR32732-1G
(2E)-1-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
(2E)-1-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Vzorec: C₁₁H₁₂ClNO
MW: 209.672 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172143
CAS číslo: 876376-75-9