Tisk…
3-(1H-Pyrrol-1-yl)-1-benzofuran-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32685-1G OR32685-5G
APOSOR32685-1GEA 15310 CZK
APOSOR32685-1G APOSOR32685-5G
3-(1H-Pyrrol-1-yl)-1-benzofuran-2-carboxylic acid 95%
3-(1H-Pyrrol-1-yl)-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00445255
CAS číslo: 80066-99-5