Tisk…
(2E)-1-(3-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-1-(3-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
OR32678-1G OR32678-5G
APOSOR32678-1GEA 9560 CZK
APOSOR32678-1G APOSOR32678-5G
(2E)-1-(3-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
(2E)-1-(3-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Vzorec: C₉H₁₀BrNOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03618050
CAS číslo: 1422045-46-2