Tisk…
4-Methyl-2-quinolinol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Lepidinol, 4-Methylquinolin-2-ol, 2-Hydroxy-4-methylquinoline
OR32653-100G OR32653-25G OR32653-5G
APOSOR32653-100GEA 6050 CZK
APOSOR32653-100G APOSOR32653-25G APOSOR32653-5G
4-Methyl-2-quinolinol 95%
4-Methyl-2-quinolinol
Vzorec: C₁₀H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006745
CAS číslo: 84909-43-3