(2Z)-2-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enal 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32628-1G
OR32628-5G
APOSOR32628-1GEA
7670
CZK
APOSOR32628-1G
APOSOR32628-5G
(2Z)-2-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enal 95%
(2Z)-2-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enal
Vzorec:
C₁₁H₁₂ClNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04973720 CAS číslo: 19927-64-1 |