Tisk…
4-[(Pyridin-2-yl)methoxy]benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32561-1G OR32561-5G
APOSOR32561-1GEA 5130 CZK
APOSOR32561-1G APOSOR32561-5G
4-[(Pyridin-2-yl)methoxy]benzaldehyde 95%
4-[(Pyridin-2-yl)methoxy]benzaldehyde
Vzorec: C₁₃H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00469762
CAS číslo: 57748-41-1