Tisk…
6-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrimidin-4-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32546-1G OR32546-5G
APOSOR32546-1GEA 9660 CZK
APOSOR32546-1G APOSOR32546-5G
6-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrimidin-4-ol 95%
6-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrimidin-4-ol
Vzorec: C₁₀H₉N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00113965
CAS číslo: 16879-57-5