Tisk…
1-(2-Chloroethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32524-1G
APOSOR32524-1GEA 9660 CZK
APOSOR32524-1G
1-(2-Chloroethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
1-(2-Chloroethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₇H₁₁ClN₂
MW: 158,629 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00215355
CAS číslo: 38460-08-1