Tisk…
2-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32486-1G OR32486-5G
APOSOR32486-1GEA 9660 CZK
APOSOR32486-1G APOSOR32486-5G
2-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione 95%
2-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
Vzorec: C₁₄H₉ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09802551
CAS číslo: 120739-60-8