Tisk…
(2E)-1-(5-Chlorothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32473-1G OR32473-25G OR32473-5G
APOSOR32473-1GEA 5130 CZK
APOSOR32473-1G APOSOR32473-25G APOSOR32473-5G
(2E)-1-(5-Chlorothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
(2E)-1-(5-Chlorothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Vzorec: C₉H₁₀ClNOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03617978
CAS číslo: 1276536-34-5