2-Bromo-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32395-1G
OR32395-25G
OR32395-5G
APOSOR32395-1GEA
5130
CZK
APOSOR32395-1G
APOSOR32395-25G
APOSOR32395-5G
2-Bromo-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide 95%
2-Bromo-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Vzorec:
C₁₀H₁₂BrNO MW: 242,12 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00215011 CAS číslo: 32433-61-7 |