Tisk…
2-Chloro-5-[(piperidin-1-yl)methyl]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32356-1G OR32356-5G
APOSOR32356-1GEA 6390 CZK
APOSOR32356-1G APOSOR32356-5G
2-Chloro-5-[(piperidin-1-yl)methyl]pyridine 95%
2-Chloro-5-[(piperidin-1-yl)methyl]pyridine
Vzorec: C₁₁H₁₅ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00684830
CAS číslo: 230617-67-1