Tisk…
Methyl 4'-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32319-1G OR32319-5G
APOSOR32319-1GEA 4070 CZK
APOSOR32319-1G APOSOR32319-5G
Methyl 4'-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate 95%
Methyl 4'-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01814566
CAS číslo: 40501-41-5