Tisk…
(9h-Fluoren-9-yl)methyl prop-2-ynylcarbamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (9H-Fluoren-9-yl)methyl prop-2-yn-1-ylcarbamate
OR323177-1G OR323177-250MG
APOSOR323177-1GEA 1910 CZK
APOSOR323177-1G APOSOR323177-250MG
(9h-Fluoren-9-yl)methyl prop-2-ynylcarbamate 95%
(9h-Fluoren-9-yl)methyl prop-2-ynylcarbamate
Vzorec: C₁₈H₁₅NO₂
MW: 277.317 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23704728
CAS číslo: 127896-08-6