Tisk…
8-Methylquinazoline-2,4(1h,3h)-dione 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Methylquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
OR323138-5G
APOSOR323138-5GEA 4570 CZK
APOSOR323138-5G
8-Methylquinazoline-2,4(1h,3h)-dione 97%
8-Methylquinazoline-2,4(1h,3h)-dione
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,172 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02167411
CAS číslo: 67449-23-4