Tisk…
10-Bromodecylphosphonic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR323068-100MG OR323068-250MG
APOSOR323068-100MGEA 18620 CZK
APOSOR323068-100MG APOSOR323068-250MG
10-Bromodecylphosphonic acid 98%
10-Bromodecylphosphonic acid
Vzorec: C₁₀H₂₂BrO₃P
MW: 301.158 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25424105
CAS číslo: 934985-98-5