Tisk…
4-(Azepan-1-yl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR322936-1G OR322936-500MG
APOSOR322936-1GEA 20830 CZK
APOSOR322936-1G APOSOR322936-500MG
4-(Azepan-1-yl)benzaldehyde
4-(Azepan-1-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₃H₁₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06357359
CAS číslo: 50333-45-4