Tisk…
(2-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR322865-250MG OR322865-1G
APOSOR322865-250MGEA 3310 CZK
APOSOR322865-250MG APOSOR322865-1G
(2-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride
(2-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClNO₂S
MW: 215,657 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07355846
CAS číslo: 51045-34-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III