Tisk…
3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-thiadiazol-5(4H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR322830-250MG OR322830-500MG
APOSOR322830-250MGEA 12010 CZK
APOSOR322830-250MG APOSOR322830-500MG
3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-thiadiazol-5(4H)-one
3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-thiadiazol-5(4H)-one
Vzorec: C₈H₅ClN₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14585308
CAS číslo: 192817-66-6