Tisk…
tert-Butyl 3-(iodomethyl)piperidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR322791-1G OR322791-5G
APOSOR322791-1GEA 2240 CZK
APOSOR322791-1G APOSOR322791-5G
tert-Butyl 3-(iodomethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(iodomethyl)piperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₂₀INO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09953364
CAS číslo: 253177-03-6