Tisk…
2-Iodo-4-nitrobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR322775-1G OR322775-250MG OR322775-5G
APOSOR322775-1GEA 870 CZK
APOSOR322775-1G APOSOR322775-250MG APOSOR322775-5G
2-Iodo-4-nitrobenzoic acid 95%
2-Iodo-4-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄INO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00956495
CAS číslo: 89459-38-1