Tisk…
4-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR322769-500MG OR322769-1G
APOSOR322769-500MGEA 12200 CZK
APOSOR322769-500MG APOSOR322769-1G
4-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)benzonitrile
4-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)benzonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₄BrN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11037544
CAS číslo: 1206969-07-4