Tisk…
4-(Chloromethyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR322751-1G OR322751-5G OR322751-25G
APOSOR322751-1GEA 662 CZK
APOSOR322751-1G APOSOR322751-5G APOSOR322751-25G
4-(Chloromethyl)benzaldehyde
4-(Chloromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₇ClO
Bod tání: 69…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191396
CAS číslo: 73291-09-5
UN: 3261
ADR: 8,III