7-Methyl-1H-indazole-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR322740-100MG
OR322740-1G
OR322740-250MG
APOSOR322740-100MGEA
2860
CZK
APOSOR322740-100MG
APOSOR322740-1G
APOSOR322740-250MG
7-Methyl-1H-indazole-5-carboxylic acid
7-Methyl-1H-indazole-5-carboxylic acid
Vzorec:
C₉H₈N₂O₂ MW: 176,172 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD14585353 CAS číslo: 1031417-41-0 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)