Tisk…
5-Bromobenzo[d]oxazol-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR322634-25G
APOSOR322634-25GEA 5260 CZK
APOSOR322634-25G
5-Bromobenzo[d]oxazol-2-amine
5-Bromobenzo[d]oxazol-2-amine
Vzorec: C₇H₅BrN₂O
MW: 213,031 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01664213
CAS číslo: 64037-07-6