Tisk…
5,6-Diaminoindazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR322608-100MG OR322608-250MG
APOSOR322608-100MGEA 3970 CZK
APOSOR322608-100MG APOSOR322608-250MG
5,6-Diaminoindazole
5,6-Diaminoindazole
Vzorec: C₇H₈N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022787
CAS číslo: 7404-68-4