Tisk…
5-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR322573-1G OR322573-250MG
APOSOR322573-1GEA 12170 CZK
APOSOR322573-1G APOSOR322573-250MG
5-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
5-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059923
CAS číslo: 915922-93-9