Tisk…
2-(3-Methylpyridin-2-yl)ethanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR322555-250MG OR322555-500MG
APOSOR322555-250MGEA 9330 CZK
APOSOR322555-250MG APOSOR322555-500MG
2-(3-Methylpyridin-2-yl)ethanamine
2-(3-Methylpyridin-2-yl)ethanamine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07367941
CAS číslo: 851670-19-4