Tisk…
1-Isopropyl-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR322463-250MG OR322463-1G
APOSOR322463-250MGEA 1330 CZK
APOSOR322463-250MG APOSOR322463-1G
1-Isopropyl-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
1-Isopropyl-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Vzorec: C₁₄H₂₁NO₂·ClH
MW: 271,783 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095694
CAS číslo: 214046-76-1