2,5-Dimethyl-6-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32244-1G
OR32244-5G
APOSOR32244-1GEA
5130
CZK
APOSOR32244-1G
APOSOR32244-5G
2,5-Dimethyl-6-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine 95%
2,5-Dimethyl-6-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Vzorec:
C₁₄H₁₄N₄ MW: 238,288 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02661827 CAS číslo: 428845-73-2 |