Tisk…
2-(2-Benzothiazolyl)-5-methoxyphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR322356-250MG OR322356-1G
APOSOR322356-250MGEA 4570 CZK
APOSOR322356-250MG APOSOR322356-1G
2-(2-Benzothiazolyl)-5-methoxyphenol
2-(2-Benzothiazolyl)-5-methoxyphenol
Vzorec: C₁₄H₁₁NO₂S
MW: 257.308 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043777
CAS číslo: 90481-46-2