5-Bromo-7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR322337-250MG
OR322337-1G
APOSOR322337-250MGEA
1290
CZK
APOSOR322337-250MG
APOSOR322337-1G
5-Bromo-7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
5-Bromo-7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₇BrO₄ MW: 271,064 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04352513 CAS číslo: 20037-37-0 |