Tisk…
3-Bromo-4-(morpholin-4-yl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32233-1G
APOSOR32233-1GEA 4440 CZK
APOSOR32233-1G
3-Bromo-4-(morpholin-4-yl)aniline 95%
3-Bromo-4-(morpholin-4-yl)aniline
Vzorec: C₁₀H₁₃BrN₂O
MW: 257,127 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02081966
CAS číslo: 347324-26-9