Tisk…
1-Methylcyclohexan-1-amine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR322313-1G OR322313-250MG OR322313-5G
APOSOR322313-1GEA 7670 CZK
APOSOR322313-1G APOSOR322313-250MG APOSOR322313-5G
1-Methylcyclohexan-1-amine hydrochloride 97%
1-Methylcyclohexan-1-amine hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₅N·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01735171
CAS číslo: 89854-70-6