Tisk…
Methyl isodehydroacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4,6-dimethyl-2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate
OR322202-5G OR322202-1G
APOSOR322202-5GEA 11580 CZK
APOSOR322202-5G APOSOR322202-1G
Methyl isodehydroacetate
Methyl isodehydroacetate
Vzorec: C₉H₁₀O₄
MW: 182,173 g/mol
Bod varu: 167 °C (14 mm Hg)
Bod tání: 66…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006642
CAS číslo: 41264-06-6
EINECS: 255-283-5