N-[(3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)methyl]aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32214-1G
APOSOR32214-1GEA
9660
CZK
APOSOR32214-1G
N-[(3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)methyl]aniline 95%
N-[(3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)methyl]aniline
Vzorec:
C₁₂H₁₄N₂O MW: 202,252 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04124300 CAS číslo: 733796-14-0 |