Tisk…
2,3,6,7-Tetrahydro-8-hydroxy-1h,5h-benzo[ij]quinolizine-9-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR322086-5G OR322086-25G
APOSOR322086-5GEA 4570 CZK
APOSOR322086-5G APOSOR322086-25G
2,3,6,7-Tetrahydro-8-hydroxy-1h,5h-benzo[ij]quinolizine-9-carbaldehyde
2,3,6,7-Tetrahydro-8-hydroxy-1h,5h-benzo[ij]quinolizine-9-carbaldehyde
Vzorec: C₁₃H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192477
CAS číslo: 105847-59-4