2-Benzoyl-1H-imidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32196-1G
APOSOR32196-1GEA
6390
CZK
APOSOR32196-1G
2-Benzoyl-1H-imidazole 95%
2-Benzoyl-1H-imidazole
Vzorec:
C₁₀H₈N₂O MW: 172,183 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00707818 CAS číslo: 38353-02-5 |