Tisk…
(E)-N-{1-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethylidene}hydroxylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32161-1G OR32161-5G
APOSOR32161-1GEA 9660 CZK
APOSOR32161-1G APOSOR32161-5G
(E)-N-{1-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethylidene}hydroxylamine 95%
(E)-N-{1-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethylidene}hydroxylamine
Vzorec: C₁₁H₁₁N₃O
MW: 201.225 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00127064
CAS číslo: 146139-83-5