Tisk…
(R)-4-(Piperidin-3-yl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR321544-1G OR321544-250MG
APOSOR321544-1GEA 34390 CZK
APOSOR321544-1G APOSOR321544-250MG
(R)-4-(Piperidin-3-yl)aniline
(R)-4-(Piperidin-3-yl)aniline
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD20458031
CAS číslo: 1334823-70-9