Tisk…
(S)-4-(Piperidin-3-yl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR321541-1G OR321541-250MG
APOSOR321541-1GEA 29960 CZK
APOSOR321541-1G APOSOR321541-250MG
(S)-4-(Piperidin-3-yl)aniline
(S)-4-(Piperidin-3-yl)aniline
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD20449091
CAS číslo: 1196713-21-9