2-(3-Bromopropyl)thiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR321540-1G
OR321540-250MG
APOSOR321540-1GEA
15940
CZK
APOSOR321540-1G
APOSOR321540-250MG
2-(3-Bromopropyl)thiophene
2-(3-Bromopropyl)thiophene
Vzorec:
C₇H₉BrS Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11613485 CAS číslo: 30134-51-1 |