Tisk…
tert-Butyl 3-(2-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR321536-1G OR321536-250MG
APOSOR321536-1GEA 18190 CZK
APOSOR321536-1G APOSOR321536-250MG
tert-Butyl 3-(2-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(2-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₆H₂₂BrNO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11223612
CAS číslo: 1203683-54-8