Tisk…
tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR321535-250MG
APOSOR321535-250MGEA 13460 CZK
APOSOR321535-250MG
tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₆H₂₂BrNO₂
MW: 340,255 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11223611
CAS číslo: 1203686-41-2