Tisk…
tert-Butyl (S)-3-(cyanomethyl)piperidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR321533-1G OR321533-250MG
APOSOR321533-1GEA 19580 CZK
APOSOR321533-1G APOSOR321533-250MG
tert-Butyl (S)-3-(cyanomethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl (S)-3-(cyanomethyl)piperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₂₀N₂O₂
MW: 224,299 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08272979
CAS číslo: 1217710-12-7