Tisk…
5,6-Dichloropicolinaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR321529-1G OR321529-100MG
APOSOR321529-1GEA 16340 CZK
APOSOR321529-1G APOSOR321529-100MG
5,6-Dichloropicolinaldehyde
5,6-Dichloropicolinaldehyde
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO
MW: 176 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16606477
CAS číslo: 408526-50-1