Tisk…
5-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)pyridin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR321527-1G OR321527-250MG
APOSOR321527-1GEA 21490 CZK
APOSOR321527-1G APOSOR321527-250MG
5-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)pyridin-2-amine
5-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)pyridin-2-amine
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178.231 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12033508
CAS číslo: 1159814-73-9