Tisk…
5-Isopropyl-2-nitrobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR321525-1G OR321525-250MG
APOSOR321525-1GEA 9920 CZK
APOSOR321525-1G APOSOR321525-250MG
5-Isopropyl-2-nitrobenzaldehyde
5-Isopropyl-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD29120380
CAS číslo: 1289211-63-7