Tisk…
(1-Benzyl-1H-imidazol-5-yl)methanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR321524-1G OR321524-250MG
APOSOR321524-1GEA 20470 CZK
APOSOR321524-1G APOSOR321524-250MG
(1-Benzyl-1H-imidazol-5-yl)methanamine
(1-Benzyl-1H-imidazol-5-yl)methanamine
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD21703522
CAS číslo: 1439991-99-7